missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

THRSP Antibody, Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18150680 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18150680 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18150680 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP298508AF750

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Polyclonal Antibody

THRSP Polyclonal specifically detects THRSP in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene THRSP
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Polyclonal
Coniugato Alexa Fluor 750
Diluizione Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Formulazione 50mM Sodium Borate
Alias gene lipogenic protein 1, Lpgp, LPGP1, S14MGC21659, Spot 14 protein, SPOT14SPOT14 homolog, thyroid hormone responsive, thyroid hormone responsive (SPOT14 homolog, rat), thyroid hormone responsive SPOT14, thyroid hormone responsive SPOT14 (rat) homolog, thyroid hormone-inducible hepatic protein
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human THRSP fragment.
Metodo di purificazione Antigen Affinity-purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7069
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.