Learn More
Thulium foil, 0.1mm (0.004 in.) thick, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11355779
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Dimensione della confezione:
25mm
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11355779 50 x 50 mm Pezzo
11335828 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11355779 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010374.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
  • Packaged under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-30-4
Formula molecolare Tm
Molecular Weight (g/mol) 168.93
Numero MDL MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC Name thulium
SMILES [Tm]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium foil
Colore Silver to Gray
Nota nome 0.1mm (0.004 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Odore Odorless
Peso ≈0.58g/25x25mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3178
Percent Purity 99.9%