Learn More
Thulium(III) 2,4-pentanedionate, Powder, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11342268
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342268 1 g 1g
11332268 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342268 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 013164.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14589-44-7
Formula molecolare C15H21O6Tm
Molecular Weight (g/mol) 466.26
Numero MDL MFCD00058840
InChI Key QTKHRYPCYVXQDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thulium,tris 2,4-pentanedionato-ko2,ko4-, oc-6-11
PubChem CID 131701275
IUPAC Name thulium(3+) tris(2,4-dioxopentan-3-ide)
SMILES [Tm+3].CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O.CC(=O)[CH-]C(C)=O
Spezifikation
Materiale o nome chimico Thulium(III) 2, 4-pentanedionate
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.9% (REO)
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 466.26
Odore Odorless
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.