Learn More
Thulium(III) bromide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11353568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11353568 1 g 1g
11343568 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11353568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039186.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14456-51-0 | Br3Tm | 408.646 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14456-51-0
Formula molecolare Br3Tm
Molecular Weight (g/mol) 408.646
Numero MDL MFCD00050138
InChI Key HQSWGSFQSCMHFQ-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo thulium bromide, thulium tribromide, thulium iii bromide, thulium 3+ tribromide, acmc-1bo43, thulium iii bromide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 1g
PubChem CID 84454
IUPAC Name thulium(3+);tribromide
SMILES [Br-].[Br-].[Br-].[Tm+3]
Specifica
Punti di ebollizione 1440°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) bromide
Punto di fusione 952°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Peso formulazione 408.66
Percent Purity 99.99%