Learn More
Thulium(III) chloride, 99.9%, (trace metal basis)
Codice prodotto. 10277710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
1g
Codice prodotto. 10277710
Marca: Thermo Scientific Acros 316030010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 13537-18-3 | Cl3Tm | 275.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) chloride
Punto di fusione 821°C
Nota nome 99.9%
CAS 13537-18-3
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 1 g
Intervallo percentuale saggio 99.90%
Formula molecolare Cl3Tm
Formula lineare TmCl3
Numero MDL MFCD00011283
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble
Molecular Weight (g/mol) 275.29
Peso formulazione 275.29
Percent Purity 99.90%
Grado Base per metalli in tracce