Learn More
Thulium(III) iodide, ultra dry, 99.99% (REO)
Codice prodotto. 11348208
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11348208 5 g 5g
11338208 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11348208 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 039424.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 13813-43-9
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13813-43-9
Numero MDL MFCD00050141
Sinonimo thulium iii iodide, acmc-1boxt
Specifica
Punti di ebollizione 1260°C
Materiale o nome chimico Thulium(III) iodide
Punto di fusione 1015°C
Nota nome Ultra dry
Forma fisica Flakes
Quantità 5 g
Imballaggio Ampule
Sensibilità Hygroscopic
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare TmI3
Peso formulazione 549.65
Percent Purity 99.99%