Learn More
Thulium(III) oxide, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 11363348
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11363348 2 g 2g
11353348 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11363348 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 036279.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 12036-44-1 | O3Tm2 | 385.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 12036-44-1
Formula molecolare O3Tm2
Molecular Weight (g/mol) 385.87
Numero MDL MFCD00011285
InChI Key ZIKATJAYWZUJPY-UHFFFAOYSA-N
IUPAC Name dithulium(3+) trioxidandiide
SMILES [O--].[O--].[O--].[Tm+3].[Tm+3]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III) oxide
Punto di fusione 2425°C
Colore Green
Forma fisica Sintered Lump
Quantità 2 g
Note percentuale saggio (REO)
Formula lineare Tm2O3
Indice di Merck 14,9394
Peso formulazione 385.87
Percent Purity 99.9%