Learn More
Thulium(III)-sulfate octahydrate, 99.99%, (trace metal basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10184160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
5g
Codice prodotto. 10184160
Marca: Thermo Scientific Acros 194290050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
for ultra trace analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium(III)-sulfate octahydrate
Nota nome 99.99%
CAS 13778-40-0
Colore Green
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula molecolare O12S3Tm2·8H2O
Formula lineare Tm2(SO4)3·8H2O
Numero MDL MFCD00149881
Indice di Merck 15, 9548
Sinonimo thulium sulfate octahydrate, unii-8zgz55l20j, thulium sulfate octahydrate mi, acmc-20aji8, thulium sulfate tm2 so4 3 octahydrate, thulium sulfate hydrate tm2 so4 3.8h2o, sulfuric acid, thulium 3+ salt 3:2 , octahydrate, thulium sulfate-water 2/3/8, thulium sulfate,, sulfuric acid thulium iii salt octahydrate
InChI Key GPBYLGMJMIXKMU-UHFFFAOYSA-H
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Tm+3].[Tm+3]
IUPAC Name thulium(3+);trisulfate;octahydrate
Molecular Weight (g/mol) 770.17
PubChem CID 71310074
Peso formulazione 770.17
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce