Learn More
Thulium powder, -40 mesh, 99.9% (REO)
Codice prodotto. 15481957
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15481957 5 g 5g
15471957 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15481957 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 044168.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7440-30-4 | Tm | 168.93 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Packaged under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7440-30-4
Formula molecolare Tm
Molecular Weight (g/mol) 168.93
Numero MDL MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tulio, unii-8rkc5ati4p, 8rkc5ati4p, atom, pieces, powder, foil, acmc-20ajig, thulium, ingot, pieces, sublimed dendritic
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC Name thulium
SMILES [Tm]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium powder
Colore Gray to Silver
Quantità 5 g
Dimensioni maglia −40 Mesh
Odore Odorless
Sensibilità Air and moisture sensitive
Forma Powder
Note percentuale saggio (REO)
Numero UN UN3089
Percent Purity 99.9%