Learn More
Thulium solution for ICP/MS 100mg/L HNO3 matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12927313 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
12927313 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12927313 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 463 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    109.62€ / 100mL
    Risparmia 11.38€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium
Imballaggio Bottle
CAS 7440-30-4
Formula molecolare Tm
Concentrazione 100 mg/L
Numero MDL MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Tm]
IUPAC Name thulium
Solvent or Matrix Nitric Acid
Molecular Weight (g/mol) 168.93
PubChem CID 23961
Quantità 100 mL
ChEBI CHEBI:33380