Learn More
Thulium solution for ICP/MS 10mg/L HNO3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12907443 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12907443 100 mL Bottle 100mL
12997433 50 mL Bottle 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12907443 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 663 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    105.16€ / 100mL
    Risparmia 11.84€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-12-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Identificatori chimici
CAS 7440-30-4
Formula molecolare Tm
Molecular Weight (g/mol) 168.93
Numero MDL MFCD00011281
InChI Key FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23961
ChEBI CHEBI:33380
IUPAC Name thulium
SMILES [Tm]
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium
Imballaggio Bottle
Concentrazione 10 mg/L
Solvent or Matrix Nitric Acid
Quantità 100 mL