Learn More
Thulium Standard: Tm @ 1000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17988669
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
50mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17988669 50 mL 50mL
17908679 100 mL 100mL
17909149 250 mL 250mL
17939149 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17988669 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGPTMN50
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Thulium Standard: Tm @ 1000 μg/mL in 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Thulium
CAS 7440-30-4
Metodi ICP/ICP-MS
Nomi componenti o analita Thulium
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare Tm
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Tm
InChI Formula InChI=1S/Tm
SMILES [Tm]
IUPAC Name thulium
Solvent or Matrix Dilute HNO3
Molecular Weight (g/mol) 168.934
Quantità 50 mL
Peso formulazione 168.934 g/mol