Learn More
Thulium Standard: Tm @ 10000 μg/mL in 5% HNO3, VHG™
Descrizione
Thulium Standard: Tm @ 10000 μg/mL in 5% HNO3
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thulium |
| CAS | 7440-30-4 |
| Metodi | ICP/ICP-MS |
| Nomi componenti o analita | Thulium |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | Tm |
| Concentrazione | 10000 μg/mL |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Tm |
| InChI Formula | InChI=1S/Tm |
| Vedi altri risultati |