Learn More
Thymidine 3’,5’-Diphosphate Disodium Salt, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt |
| CAS | 386229-77-2 |
| Formula molecolare | C10H14N2Na2O11P2 |
| Quantità | 0.5 mg |
| Sinonimo | Thymidine 3',5'-Diphosphate Disodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16N2O11P2.2Na/c1-5-3-12(10(14)11-9(5)13)8-2-6(23-25(18,19)20)7(22-8)4-21-24(15,16)17;;/h3,6-8H,2,4H2,1H3,(H,11,13,14)(H2,15,16,17)(H2,18,19,20);;/q;2*+1/p-2/t6-,7+,8+;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].CC1=CN([C@H]2C[C@H](OP(=O)(O)[O-])[C@@H](COP(=O)(O)[O-])O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | disodium;[(2R,3S,5R)-3-[hydroxy(oxido)phosphoryl]oxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methyl hydrogen phosphate |
| Molecular Weight (g/mol) | 446.15 |
| Peso formulazione | 445.9868 |