Learn More
Thymidine 5'-Diphosphate Trisodium Salt, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymidine 5'-Diphosphate Trisodium Salt |
| CAS | 95648-78-5 |
| Formula molecolare | C10 H13 N2 Na3 O11 P2 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | Thymidine 5'-(Trihydrogen Diphosphate) Trisodium Salt |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H16N2O11P2.3Na/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)14)8-2-6(13)7(22-8)4-21-25(19,20)23-24(16,17)18;;;/h3,6-8,13H,2,4H2,1H3,(H,19,20)(H,11,14,15)(H2,16,17,18);;;/q;3*+1/p-3/t6-,7+,8+;;;/m0.../s1 |
| SMILES | CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(=O)(O[Na])OP(=O)(O[Na])O[Na])O2)C(=O)NC1=O |
| IUPAC Name | [disodiooxyphosphoryloxy-[[(2R,3S,5R)-3-hydroxy-5-(5-methyl-2,4-dioxopyrimidin-1-yl)oxolan-2-yl]methoxy]phosphoryl]oxysodium |
| Molecular Weight (g/mol) | 468.134 |
| Peso formulazione | 467.969 |