Learn More
Thymidine-d3, TRC
Codice prodotto. 30454949
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
2.5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454949 2.5 mg 2.50mg
30449799 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30454949 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4120022.5MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 74848-84-3
Formula molecolare C10 2H3 H11 N2 O5
Molecular Weight (g/mol) 245.25
Sinonimo Thymidine D3
IUPAC Name 1-[(2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trideuteriomethyl)pyrimidine-2,4-dione
SMILES [2H]C([2H])([2H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymidine, methyl-D3
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 2.5 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H14N2O5/c1-5-3-12(10(16)11-9(5)15)8-2-6(14)7(4-13)17-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1/i1D3
Peso formulazione 245.1091
Percent Purity >95%