Learn More
Thymidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16402569
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16402569 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16402569 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1150
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Thymidine, a specific precursor of deoxyribonucleic acid, is used as a cell synchronizing agent. Thymidine is a DNA synthesis inhibitor that can arrest cell at G1/S boundary, prior to DNA replication.
Specifica
Materiale o nome chimico Thymidine
CAS 50-89-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H14N2O5
Quantità 1 g
Sinonimo DThyd NSC 21548
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(NC(C(C)=C2)=O)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 242.23
Peso formulazione 242.23
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only