missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidylate Synthase Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18229961 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18229961 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18229961 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NB600642100UG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Sheep Polyclonal Antibody

Thymidylate Synthase Polyclonal specifically detects Thymidylate Synthase in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Thymidylate Synthase
Applicazioni Western Blot, ELISA
Classificazione Polyclonal
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1:500-1:2000, ELISA 1:10000-1:50000
Formulazione 0.02 M Potassium Phosphate, 0.15 M Sodium Chloride, pH 7.2 with 0.01% Sodium Azide
Alias gene EC 2.1.1.45, HsT422, MGC88736, thymidylate synthase, thymidylate synthetase, TMSTsase, TSase, TSHST422
Simboli geni TYMS
Specie ospite Sheep
Immunogeno Recombinant human Thymidylate Synthase (36 kDa) produced in E.coli.
Metodo di purificazione IgG purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7298
Test di specificità The antibody recognizes the expected additional band corresponding to the ternary complex of hTS-dFUMP-reduced folate in HeLa cells treated with the TS inhibitor 5-FUdR. The antibody recognizes the 36,000 MW hTS. In general, this antibody can detect antigen in a variety of human cells and tissues, as well as bacteria, African green monkey, rat and mouse. Somewhat lower dilutions may be required for some non-human cell lines. Anti-Thymidylate Synthase can detect TS by immunochemistry in proliferating cell cultures and tissues but does not stain nonproliferating cells. Normal colon mucosa shows weak staining, however, some colorectal cancer specimens show very strong staining. Reactivity in other immunoassays is unknown.
Target Species Human
Content And Storage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Forma Purified
Isotype IgG
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

For Research Use Only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.