missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thymidylate Synthase Antibody (TYMS/9091R), DyLight 680, Novus Biologicals™

Codice prodotto. 18517197 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
0.1 mL, DyLight 680
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
18517197 0.1 mL, DyLight 680
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18517197 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP324023FR

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Rabbit Monoclonal Antibody

Thymidylate Synthase Monoclonal antibody specifically detects Thymidylate Synthase in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Thymidylate Synthase
Applicazioni Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone TYMS/9091R
Coniugato DyLight 680
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene EC 2.1.1.45, HsT422, MGC88736, thymidylate synthase, thymidylate synthetase, TMSTsase, TSase, TSHST422
Specie ospite Rabbit
Immunogeno Recombinant human Thymidylate Synthase protein fragment (around aa 1-200) (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Cycle and Replication, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Transcription Factors and Regulators, Translation Control
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7298
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Forma Purified
Isotype IgG κ
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.