Learn More
Thymine, 99%
Codice prodotto. 10341184 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341184 5 g Glass Bottle 5g
10478880 25 g Plastic bottle 25g
10704481 100 g Plastic bottle 100g
11916521 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10341184 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157850050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-71-4
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006026
InChI Key RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymine
Punto di fusione 316.0°C to 317.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Beilstein 24,353
Indice di Merck 15,9553
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (4g/L 25°C). Other solubilities: soluble in hot water, readily soluble in alkalies, sparingly soluble in ether, practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thymine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymine