Learn More
Thymine, 99%
Codice prodotto. 10478880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478880 25 g Plastic bottle 25g
10341184 5 g Glass Bottle 5g
10704481 100 g Plastic bottle 100g
11916521 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10478880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 157850250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 65-71-4 | C5H6N2O2 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 65-71-4
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Numero MDL MFCD00006026
InChI Key RWQNBRDOKXIBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thymine, 5-methyluracil, thymin, 2,4-dihydroxy-5-methylpyrimidine, thymine anhydrate, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-methyl, 5-methylpyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-methyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione, thymin purine base, 5-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
PubChem CID 1135
ChEBI CHEBI:17821
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES CC1=CNC(=O)NC1=O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymine
Punto di fusione 316.0°C to 317.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 24,353
Indice di Merck 15,9553
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble (4g/L 25°C). Other solubilities: soluble in hot water, readily soluble in alkalies, sparingly soluble in ether, practically insoluble in alcohol
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder