Learn More
Thymine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16433429
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16433429 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16433429 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW010450
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Thymine is one of the four nucleobases in the nucleic acid of DNA and can be a target for actions of 5-fluorouracil (5-FU) in cancer treatment, with a Km of 2.3 μM.
Specifica
Materiale o nome chimico Thymine
CAS 65-71-4
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C5H6N2O2
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (792.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5 mg/mL (39.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(C)=CN1)=O
Molecular Weight (g/mol) 126.11
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only