Learn More
Thymol, 98+%
Codice prodotto. 11481948
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
250 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11481948 500 g 500g
11471948 100 g 100g
11483920 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11481948 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14563.36
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.221 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Thymol is used as a preservative in halothane. It acts as an anesthetic, antiseptic in mouth wash, stabilizer in pharmaceutical preparations. It inhibits the growth and lactate production as well as reduces the uptake of cellular glucose within the bacteria. It is an active ingredient in toothpastes like euthymol. It is involved to control varroa mites and prevent fermentation and the growth of mold in bee colonies.
Solubility
Slightly soluble in water. Soluble in chloroform, alcohol and ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-83-8
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.221
Numero MDL MFCD00002309
InChI Key MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-Isopropyl-5-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol
Punto di fusione 49°C to 52°C
Punti di ebollizione 231°C to 233°C
Numero UN UN2430
Beilstein 1907135
Densità 0.97
Indice di Merck 14,9399
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in chloroform,alcohol and ether.
pH 5 to 7
Quantità 500 g
Punto d'infiammabilità 102°C (215°F)
Peso formulazione 150.22
Percent Purity ≥98%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thymol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Thymol