Learn More
Thymol, 99%
Codice prodotto. 10572931 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10572931 100 g Plastic bottle 100g
10616932 500 g Plastic bottle 500g
10484025 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10572931 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 150331000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 89-83-8 | C10H14O | 150.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 89-83-8
Formula molecolare C10H14O
Molecular Weight (g/mol) 150.22
Numero MDL MFCD00002309
InChI Key MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol
PubChem CID 6989
ChEBI CHEBI:27607
IUPAC Name 5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol
Nota nome 99%
Punto di fusione 48.0°C to 52.0°C
Colore White
Densità 0.9600g/mL
Punti di ebollizione 232.0°C
Punto d'infiammabilità 102°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 06, 532
Residuo dopo l'evaporazione 0.05% max.
Indice di Merck 15, 9554
Gravità specifica 0.96
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1% (20°C). Other solubilities: soluble in glacial acetic acid, soluble in alcohol, carbon disulfide, chloroform, and ether, slightly soluble in glycerol
Viscosità 4.3 mm2/s (50°C)
Peso formulazione 150.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Thymol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.