Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymol Blue, ACS reagent
Codice prodotto. 10697401 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
10g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10697401 10 g Glass bottle 10g
10331311 5 g Glass bottle 5g
10288903 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10697401 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 420930100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 76-61-9 | C27H30O5S | 466.592 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-61-9
Formula molecolare C27H30O5S
Molecular Weight (g/mol) 466.592
Numero MDL MFCD00005869
InChI Key PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TB, Thymolsulfonephthalein
PubChem CID 65565
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol Blue
Nota nome For analysis ACS
Chiarezza Passes Test
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo Acid range from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow), Alkaline range from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Indice di Merck 15, 9555
Colore Brown to Green
Quantità 10 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 466.58
Grado Reagente ACS