Learn More
Thymol Blue Indicator, Honeywell Fluka™
Codice prodotto. 15683840 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 15683840
Marca: Honeywell-Fluka 327285G
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Indicator, S. No.: 879
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 76-61-9
Formula molecolare C27H30O5S
Molecular Weight (g/mol) 466.592
Numero MDL MFCD00005869
InChI Key PRZSXZWFJHEZBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo Thymolsulfonphthalein
PubChem CID 65565
IUPAC Name 4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymol Blue
Punto di fusione 221°C to 224°C
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 368036
Peso formulazione 466.59g/mol
Imballaggio Glass Bottle
Intervallo di transizione visivo 1.2 to 2.8 (red to yellow)
Densità 0.979g/cm3
Quantità 5 g
Forma fisica Powder