Learn More
Thymol Blue sodium salt, 0.04% w/v aq. soln.
Codice prodotto. 11388957
Click to view available options
Quantità:
100 mL
500 mL
6 x 100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
600mL
Codice prodotto. 11388957
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 038692.AE
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 62625-21-2
Formula molecolare C27H29NaO5S
Molecular Weight (g/mol) 488.57
Numero MDL MFCD00151093
InChI Key OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
IUPAC Name sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Specifications
Materiale o nome chimico Thymol Blue sodium salt
Concentrazione 0.04% w/v aq. soln.
Peso formulazione 488.58
Odore Odorless
Densità 0.979 g/mL
Quantità 100 mL
Forma fisica Liquid