Learn More
Alfa Aesar™ Thymol Blue sodium salt, ACS
Water soluble pH indicator
Marca:  Alfa Aesar™ 042785.09
Dettagli aggiuntivi : CAS : 62625-21-2 Peso : 0.01000kg
Quantità 10g
Codice prodotto. 11305617
  • 42.30€ / 10g
In stock, pronto per la spedizione: 18
Aggiungi al carrello
Specifica
Identificatori chimici
62625-21-2
488.574
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
C27H29NaO5S
MFCD00151093
23692293
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)[O-])C(C)C)C(C)C)O.[Na+]
Specifica
Thymol Blue sodium salt
C27H29NaO5S
3861515
BAVBEHWEOJMHDS-UHFFFAOYSA-M
sodium;4-[3-(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-benzoxathiol-3-yl]-5-methyl-2-propan-2-ylphenolate
23692293
Crystalline
~284°C (decomposition)
62625-21-2
MFCD00151093
Soluble in waterSoluble in 0;1N hydrochloric acid/ethanol.
CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)[O-])C(C)C)C(C)C)O.[Na+]
488.574
488.58
ACS
10g
Videos
SDS Documenti