Descrizione
100g, Plastic powder jar
Specifica
Specifica
| CAS | 89-83-8 |
| Punto di fusione | 48°C |
| Colore | White |
| pH | 5 to 7 |
| Punti di ebollizione | 232°C |
| Imballaggio | Plastic powder jar |
| Formula molecolare | C10H14O |
| Numero MDL | 2309 |
| Quantità | 100 g |
| Sinonimo | thymol, 2-isopropyl-5-methylphenol, 5-methyl-2-isopropylphenol, thyme camphor, 3-p-cymenol, 6-isopropyl-m-cresol, thymic acid, isopropyl cresol, 5-methyl-2-1-methylethyl phenol, 6-isopropyl-3-methylphenol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Thymol
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.