Learn More
Thymol, Mikromol™
Descrizione
Thymol
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymol |
| CAS | 89-83-8 |
| Nomi componenti o analita | Thymol |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C10 H14 O |
| Certificazione/Conformità | ISO 17034 |
| Sinonimo | Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1ccc(C)cc1O |
| IUPAC Name | 5-methyl-2-propan-2-ylphenol |
| Vedi altri risultati |