Learn More
Thymol, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Thymol |
| Quantità | 50 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3 |
| Peso formulazione | 150.1045 |