Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, ACS reagent
Codice prodotto. 10657581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10657581 10 g Bottiglia in vetro 10g
10539292 25 g Bottiglia in vetro 25g
10045930 100 g Bottiglia in vetro 100g
11966191 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10657581 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 420950100
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.53 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.53
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo thymolphthalein, thymophthalein, unii-yg5i28wsqp, yg5i28wsqp, phenolphthalein, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethyl, 3,3-bis 4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl-2-benzofuran-1 3h-one, 1 3h-isobenzofuranone, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-1-methylethyl phenyl, 5',5-diisopropyl-2',2-dimethylphenolphthalein, 3,3-bis 4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl-2-benzofuran-1-one
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Punto di fusione 251.0°C to 253.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 18,I,381
Indice di Merck 15,9556
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Peso formulazione 430.53
Chiarezza passes test
Grado Reagente ACS
Forma fisica Low Melting Mass