Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, pure, indicator
Codice prodotto. 10418310 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10418310 10 g Glass bottle 10g
10795811 50 g Glass bottle 50g
10328603 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10418310 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 151460100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 125-20-2 | C28H30O4 | 430.544 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28H30O4
Molecular Weight (g/mol) 430.544
Numero MDL MFCD00005909
InChI Key LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo TP
PubChem CID 31316
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC1=CC(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3C(=O)O2)C4=CC(=C(C=C4C)O)C(C)C)C(C)C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Punto di fusione 251.0°C to 253.0°C
Nota nome Indicator
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 1% max.
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Beilstein 18, I, 381
Indice di Merck 15, 9556
Colore White
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone
Quantità 10 g
Forma fisica Fine Crystalline Powder
Peso formulazione 430.53
Grado Pure