Learn More
Thymolphthalein, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Thymolphthalein |
| Quantità | 100 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3 |
| Peso formulazione | 430.2144 |