Learn More
Thymolphthalein, TRC
Codice prodotto. 30137971
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30137971 1 g 1g
30135605 5 g 5g
30003359 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30137971 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4130931G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Se returpolicy
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 125-20-2
Formula molecolare C28 H30 O4
Molecular Weight (g/mol) 430.54
Sinonimo 3,3-Bis[4-hydroxy-2-methyl-5-(1-methylethyl)phenyl]-1(3H)-isobenzofuranone, 2-[(4-Hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)(5-isopropyl-2-methyl-4-oxo-2,5-cyclohexadien-1-ylidene)methyl]benzoic acid, 2',2' '-Diisopropyl-5',5' '-dimethylphenolphthalein, 3,3-Bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one, 3,3-Bis(4-hydroxy-3-isopropyl-6-methyl)phthalide, 3,3-Bis-(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-phenyl)-3H-isobenzofuran-1-one
IUPAC Name 3,3-bis(4-hydroxy-2-methyl-5-propan-2-ylphenyl)-2-benzofuran-1-one
SMILES CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
Tekniske data
Materiale o nome chimico Thymolphthalein
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
Peso formulazione 430.2144
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.