Learn More
MedChemExpress Thymus peptide C
Specifica
Specifica
| Purezza | 98.0% |
| CAS | 316791-23-8 |
| Content And Storage | Pure form -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 5 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 25 mg/mL (Need ultrasonic and warming) |