Learn More
Thyroglobulin Antibody (6E1) - IHC-Prediluted, R&D Systems™
Codice prodotto. 18607875 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
7 mL
Dimensione della confezione:
7mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18607875 7 mL 7mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18607875 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP245119
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Thyroglobulin Monoclonal antibody specifically detects Thyroglobulin in Human, Mouse (Negative), Rat (Negative) samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Thyroglobulin
Applicazioni Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone 6E1
Coniugato Unconjugated
Diluizione Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 0.1 - 0.2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene AITD3TGN, TDH3, Tg, thyroglobulin
Specie ospite Mouse
Immunogeno Human thyroid follicular cells
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 7 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cell Biology
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 7038
Target Species Human, Mouse (Negative), Rat (Negative)
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG1 κ
Linea di prodotti Novus