missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descrizione
Thyroglobulin(Tg) is a glycoprotein homodimer produced predomitly by the thryroid gland. It acts as a substrate for the synthesis of thyroxine and triiodothyronine as well as the storage of the inactive forms of thyroid hormone and iodine.Thyroglobulinis secreted from the endoplasmic reticulum to its site of iodination, and subsequent thyroxine biosynthesis, in the follicular lumen. Mutations in this gene cause thyroid dyshormonogenesis, manifested as goiter, and are associated with moderate to severe congenital hypothyroidism. Polymorphisms in this gene are associated with susceptibility to autoimmune thyroid diseases (AITD) such as Graves disease and Hashimoto thryoiditis.
Specifica
Specifica
| Antigene | Thyroglobulin |
| Applicazioni | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Classificazione | Polyclonal |
| Concentrazione | 0.27 mg/mL |
| Coniugato | Unconjugated |
| Formulazione | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Gene | TG |
| N. accesso geni | P01266 |
| Alias gene | AITD3, TG, TGN, thyroglobulin |
| Simboli geni | TG |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?