Learn More
R&D Systems™ Thyroid Tissue Slides (Chronic Thyroiditis)- Paraffin
Codice prodotto. 18198682 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18198682 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18198682 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore NBP230318
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Thyroid Tissue Slides (Chronic Thyroiditis)
Status giuridico RUO
Specie Human
Condizione del tessuto Chronic Thyroiditis
Linea di prodotti Novus