Learn More
Novus Biologicals™ Thyroid Tissue Slides (Papillary Carcinoma)- Paraffin
Codice prodotto. 18164774 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Specie:
Human
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Specie Dimensione della confezione
18164774 Human pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18164774 Fornitore Novus Biologicals™ N. del fornitore NBP230321
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
These slides are paraffin coated to prevent sample oxidization, it is recommended that slides are first de-paraffinized by baking at 60 degrees C for 1 hour in a vertical orientation prior to performing antigen retrieval procedures.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Cross-reattività Human
Tipo Thyroid Tissue Slides (Papillary Carcinoma)
Status giuridico RUO
Specie Human
Condizione del tessuto Papillary Carcinoma