Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Codice prodotto. 16459206
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459206 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459206 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1529
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Specifica
Purezza 99.16%
CAS 24769-58-2
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecolare 363.37 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 100 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo TRH-OH