Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Codice prodotto. 16484066
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16484066 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16484066 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1529
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid (TRH-OH) is a physiological metabolite of Thyrotropin-Releasing Hormone.
Specifica
Purezza 99.16%
CAS 24769-58-2
Content And Storage Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Peso molecolare 363.37 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 25 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic)
Sinonimo TRH-OH