Learn More
MedChemExpress Thyrotropin-Releasing Hormone (TRH), Free Acid
Specifica
Specifica
| Purezza | 99.16% |
| CAS | 24769-58-2 |
| Content And Storage | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Da utilizzare con (applicazione) | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Peso molecolare | 363.37 g/mol |
| Product Type | Peptides |
| Quantità | 50 mg |
| Shipping Condition | Room temperature |
| Solubilità | H2O : 100 mg/mL (275.20 mM∣Need ultrasonic) |
| Sinonimo | TRH-OH |