Learn More
Tiagabine-methyl-d6 Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30449296
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449296 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30449296 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT4364031MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tiagabine-D6 HCl
CAS 1217808-68-8
Note sul grado di purezza HPLC
Formula molecolare C20 2H6 H19 N O2 S2 . Cl H
Quantità 1 mg
Sinonimo Tiagabine-D6 hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C20H25NO2S2.ClH/c1-14-7-11-24-18(14)17(19-15(2)8-12-25-19)6-4-10-21-9-3-5-16(13-21)20(22)23;/h6-8,11-12,16H,3-5,9-10,13H2,1-2H3,(H,22,23);1H/t16-;/m1./s1/i1D3,2D3;
SMILES Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ccsc1C(=CCCN2CCC[C@H](C2)C(=O)O)c3sccc3C([2H])([2H])[2H]
IUPAC Name (3R)-1-[4,4-bis[3-(trideuteriomethyl)thiophen-2-yl]but-3-enyl]piperidine-3-carboxylic acid;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 418.05
Peso formulazione 417.147
Percent Purity >95