Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tianeptine, sodium salt
Codice prodotto. 17211176 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17211176 1 g 1g
17221176 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17211176 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 467050010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 30123-17-2
Formula molecolare C21H25ClN2NaO4S
Specifica
Materiale o nome chimico Tianeptine, sodium salt
Quantità 1 g
Punto di fusione 180.0°C
Peso formulazione 458.93
InChI Key KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYNA-L
SMILES [Na+].CN1C2=CC=CC=C2C(NCCCCCCC(O)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2S1([O-])[O-]
IUPAC Name sodium 2-[(6-carboxyhexyl)amino]-6-chloro-10-methyl-9λ⁴-thia-10-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene-9,9-bis(olate)
Molecular Weight (g/mol) 459.94