Learn More
Tiapride hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16418676
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Codice prodotto. 16418676
Marca: Medchem Express HYB1196
MedChemExpress Tiapride hydrochloride is a selective and orally active D2 and D3 dopamine receptors antagonist with IC50 values of 110-320 nM and 180 nM, respectively. Tiapride hydrochloride shows anti-dyskinetic activity and anxiolytic activity. Tiapride hydrochloride is a neuroleptic agent.
Tiapride hydrochloride is a selective and orally active D2 and D3 dopamine receptors antagonist with IC50 values of 110-320 nM and 180 nM, respectively. Tiapride hydrochloride shows anti-dyskinetic activity and anxiolytic activity. Tiapride hydrochloride is a neuroleptic agent.
Specifica
Materiale o nome chimico Tiapride hydrochloride
CAS 51012-33-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H25ClN2O4S
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità H2O : ≥ 200 mg/mL (548.11 mM) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (85.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NCCN(CC)CC)C1=CC(S(=O)(C)=O)=CC=C1OC.[H]Cl
Molecular Weight (g/mol) 364.89
Peso formulazione 364.89
Percent Purity 98.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.