Learn More
TICAM2 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Specifica
Antigene | TICAM2 |
---|---|
Concentrazione | 0.18 mg/mL |
Applicazioni | Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16899054
|
Proteintech
19524-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
16889054
|
Proteintech
19524-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Spedizione stimata: 14-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
TRAM, or TRIF-related adaptor molecule (TICAM2), plays an essential role in the MyD88-independent signaling of TLR4. The functional absence of TRAM in vascular endothelial cells restricts TLR4 signaling to MyD88-dependent pathway. Overexpression of TRAM cDNA in endothelial cells reconstituted LPS-induced Trif-dependent NF-kB activation and cxcl10 promoter activity.Specifica
TICAM2 | |
Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human | |
Q86XR7 | |
353376 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
TICAM2 |
0.18 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
TICAM 2, TICAM2, TIRAP3, TIRP, TRAM, TRIF related adapter molecule | |
TICAM2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |