Learn More
Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1)
Descrizione
Combination provides greater efficacy against beta--lactam resistant strains
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Ticarcillin disodium and clavulanate potassium (15:1) |
| CAS | 86482-18-0 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 10 g |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Formula molecolare | C23H25N3O11S2 |
| Numero MDL | MFCD26967928 |
| Sinonimo | ticarcillin-clavulanic acid, clavulanic acid mixture with ticarcillin, clavulanic acid-ticarcillin mixt., ticarcillin-clavulanic acid mixt., ticarcillin disodium and clavulanate potassium, timentin in plastic container, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r,3z,5r-, mixt. with 2s,5r,6r-6-2r-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 4-oxa-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, 3-2-hydroxyethylidene-7-oxo-, 2r-2-alpha,3z,5-alpha-, mixt. with 2s-2-alpha,5-alpha,6-beta s*-6-carboxy-3-thienylacetyl amino-3,3-dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo 3.2.0 heptane-2-carboxylic acid, clavulanic acid-ticarcillin mixt |
| Informazioni di solubilità | Freely soluble in water |
| InChI Key | XWMVMWTVLSLJGY-FAJPTIRJSA-N |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Ticarcillin disodium with clavulanate potassium (15:1)
- Pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Ticarcillin disodiumsalt, clavulanate potassium