Learn More
Ticlopidine, TRC
Codice prodotto. 30007439
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007439 25 mg 25mg
30009309 50 mg 50mg
30003354 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30007439 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT88991525MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55142-85-3
Formula molecolare C14H14ClNS
Molecular Weight (g/mol) 263.79
Sinonimo 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
IUPAC Name 5-[(2-chlorophenyl)methyl]-6,7-dihydro-4H-thieno[3,2-c]pyridine
SMILES Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Specifica
Materiale o nome chimico Ticlopidine
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Peso formulazione 263.0535