Learn More
Tideglusib, MedChemExpress
Codice prodotto. 16446576
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16446576 100 mg 100mg
16426228 10 mg 10mg
16412357 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16446576 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY14872
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
MedChemExpress Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Tideglusib (NP031112) is an irreversible GSK-3 inhibitor with IC50s of 5 nM and 60 nM for GSK-3βWT (1 h preincubation) and GSK-3βC199A (1 h preincubation), respectively.
Specifica
Materiale o nome chimico Tideglusib
Forma fisica Solid
CAS 865854-05-3
Colore White
Quantità 100 mg
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H14N2O2S
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Sinonimo NP031112
Informazioni di solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (99.67 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C(N(SC1=O)C2=C3C=CC=CC3=CC=C2)N1CC4=CC=CC=C4
Molecular Weight (g/mol) 334.39
Peso formulazione 334.39
Percent Purity 99.52%
Grado Research
Research purposes only